Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HD HPLC Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD HPLC Columns, Diameter: 4 mm, Length: 125 mm, Carbon Load: 20%, Column Format: Analytical Column, Column Type: Reversed Phase, Endcapped: Yes, Max. Pressure: 5800 psi (400 bar), Packing Material: High Density Silica, Particle Size: 3 um, pH: 2 to 9
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Octadecyl |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Da utilizzare con | For HPLC, GC, TLC, SPE Applications |
| Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic |
| Idrofobicità | Yes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/water |
| Vedi altri risultati |