Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HD HPLC Columns
Codice prodotto. p-8012254 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10154841
Marca: Macherey-Nagel™ 720191.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD HPLC Columns, Diameter: 4 mm, Length: 125 mm, Carbon Load: 20%, Column Format: Analytical Column, Column Type: Reversed Phase, Endcapped: Yes, Max. Pressure: 5800 psi (400 bar), Packing Material: High Density Silica, Particle Size: 3 um, pH: 2 to 9
Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD HPLC Columns, Diameter: 4 mm, Length: 125 mm, Carbon Load: 20%, Column Format: Analytical Column, Column Type: Reversed Phase, Endcapped: Yes, Max. Pressure: 5800 psi (400 bar), Packing Material: High Density Silica, Particle Size: 3 um, pH: 2 to 9
Specifica
Chimica della colonna Octadecyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 HD
Materiale di impaccamento High Density Silica
Carico di carbonio 20%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo EC Column