Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Analytical HPLC Standard EC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 25%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 720936.40
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Silica | |
Polymeric octadecyl | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitrile/water | |
60 °C | |
C18 | |
25% | |
Sì | |
Analytical EC Column |
Colonna analitica | |
4 mm | |
250 mm | |
Acetonitrile/water | |
1 to 9 | |
1 Ea. | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa |