Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna EC Nucleosil™ 100-5 C18
Codice prodotto. 10286931 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10286931
Marca: Macherey-Nagel™ 720002.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Separate mixtures based on hydrophobic (van der Waals) interactions with HPLC (high performance liquid chromatography). Nucleosil™ 100-5 C18 EC Columns come in a variety of internal diameters and lengths.
  • Octadecyl modified silica phases for HPLC
  • endcapped · USP L1
  • Nonpolar, endcapped phases for RP chromatography
  • pH stability at 20 °C: 2–8, carbon content depending on pore size (see table below)
  • Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, slight residual silanol interactions 
  • Eluent in column acetonitrile – water
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con Analytical HPLC
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Temperatura 20°C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo EC Column
Tecnica EC