Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna EC Nucleosil™ 100-5 C18
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Separate mixtures based on hydrophobic (van der Waals) interactions with HPLC (high performance liquid chromatography). Nucleosil™ 100-5 C18 EC Columns come in a variety of internal diameters and lengths.
- Octadecyl modified silica phases for HPLC
- endcapped · USP L1
- Nonpolar, endcapped phases for RP chromatography
- pH stability at 20 °C: 2–8, carbon content depending on pore size (see table below)
- Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, slight residual silanol interactions
- Eluent in column acetonitrile – water
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Silica |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con | Analytical HPLC |
| Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic |
| Idrofobicità | Yes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/water |
| Vedi altri risultati |