Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC
Codice prodotto. 10012711 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10012711
Marca: Macherey-Nagel™ 720013.40
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use nonpolar phases for RP chromatography. Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC Columns are not endcapped and come in a variety of diameters and lengths.
  • Standard C8 phases      
  • Octyl modified silica phases for HPLC
  • Not endcapped
  • Available particle sizes 3 μm, 5 μm, 7 μm and 10 μm
  • Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, noticeable silanol interactions
  • pH stability at 20 °C for both types: 2–8
  • Carbon content depends on phase
Specifica
Chimica della colonna Silice
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Ottile
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con HPLC
Tipo di funzionalità/interazione Idrofobico
Idrofobicità
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/acqua
Forma particelle Sferica
Dimensione particelle 5 μm
pH 42408
Dimensione del poro 100 Å
Solventi C8
Surface Area 340 m2/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Silice
Carico di carbonio 0.085
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo No
Fase A fase inversa
Tipo Colonna HPLC EC
Tecnica HPLC analitico