Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC
Codice prodotto. 10596301 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10596301
Marca: Macherey-Nagel™ 720001.46
Use nonpolar phases for RP chromatography. Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC Columns are not endcapped and come in a variety of diameters and lengths.
  • Standard C8 phases      
  • Octyl modified silica phases for HPLC
  • Not endcapped
  • Available particle sizes 3 μm, 5 μm, 7 μm and 10 μm
  • Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, noticeable silanol interactions
  • pH stability at 20 °C for both types: 2–8
  • Carbon content depends on phase
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con HPLC
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Solventi C8
Surface Area 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 8.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo No
Fase A fase inversa
Tipo EC Column
Tecnica Analytical HPLC