Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 CN HPLC CC Guard Columns
Codice prodotto. 12728122 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 12728122
Marca: Macherey-Nagel™ 721604.40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Carico di carbonio 5%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo HPLC CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEOSIL™ CN
Compatibilità fase mobile n-heptane
Solventi n-heptane
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Cyano
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Idrofobicità Yes
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic, p-p
Tipo USP L10
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.