Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 HPLC Standard EC Column
Codice prodotto. 10621492 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10621492
Marca: Macherey-Nagel™ 720296.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Standard Column; Carbon Load: 20%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Standard Column
Crosslink Monomeric octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 HD
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 20%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Standard EC Column