Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Nautilus Analytical HPLC Standard EC Column
Codice prodotto. p-8012264 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10105081
Marca: Macherey-Nagel™ 720430.46
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L60
Fase stazionaria C18 Nautilus
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 16%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical EC Column