Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Standard C18 HPLC CC Guard Columns
Codice prodotto. 12722063 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 12722063
Marca: Macherey-Nagel™ 721602.30
Solo null disponibili
Specifica
Carico di carbonio 15%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo HPLC CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Fase stazionaria NUCLEOSIL™ Standard C18
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Octadecyl
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Idrofobicità Yes
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Con tappo Yes
Tipo USP L1