Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-7 C18 HPLC Column
Codice prodotto. p-8012270 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12422690
Marca: Macherey-Nagel™ 720951.46
Solo null disponibili
Specifica
Chimica della colonna Octadecyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con RP Chromatography
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 7 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Temperatura 20°C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo EC Column