Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phase HPLC Columns
Codice prodotto. 10377961 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10377961
Marca: Macherey-Nagel™ 720040.40
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for reverse phase chromatography. Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phase HPLC Columns are nonpolar, endcapped EC analytical columns with Octadecyl modified silica phases for HPLC. Columns feature 3μm particles and 120 Å pore size, with 11% carbon content.
NUCLEOSIL™ is a family of totally porous spherical silicas. They feature a very pure and uniform SiO2 structure and have gained wide acceptance as routine chromatographic packings for very different fields of modern chromatography. They are an absolutely reliable choice for applications involving analytical and preparative columns, with many benefits:
  • High efficiency due to narrow particle size distribution
  • High separation performance due to optimized binding techniques
  • High chemical and mechanical stability
  • High load capacity and recovery rates
  • High reproducibility from lot to lot
Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions with slight residual silanol interactions.
Specifica
Chimica della colonna Nonpolar
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Volume dei pori 0.65 mL/g
Quantità 1 ciascuno
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 200 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Materiale Acciaio inox
Tipo EC Column