Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC Column
Codice prodotto. 10104651 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10104651
Marca: Macherey-Nagel™ 720041.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase
Nucleosil™ 120-5 C18 EC Column
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con Analytical HPLC
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 200 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo EC Column
Tecnica EC