Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 50-5 SiOH HPLC CC Guard Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Specifica
Specifica
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Dimensione del poro | 50Å |
| Pressione max | 400 bar |
| Tipo | HPLC CC Guard Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Fase stazionaria | NUCLEOSIL™ SiOH |
| Compatibilità fase mobile | n-heptane |
| Solventi | n-heptane |
| Vedi altri risultati |