Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Amino (NH2) Carbohydrate Analysis HPLC Column, 10 μm, 4 mm x 250 mm
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Portata | 2 mL/min |
| Da utilizzare con | Separation of Mono- and Disaccharides |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/water |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Vedi altri risultati |