Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Chiral-2
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Da utilizzare con | For Optical Resolution of D,L-Supidimide, Optical Resolution of D,L-Warfarin |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Tipo USP | L36 |
| Tipo | Nucleosil Chiral-2 |