Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EC Guard Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
100Å
120Å
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 11% |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4 mm |
| Dimensione del poro | 120Å |
| Tipo | EC Guard Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Fase stazionaria | NUCLEOSIL™ C18 |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/Water |
| Solventi | Acetonitrile/Water |
| Vedi altri risultati |