Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ SB CC Guard Columns
Codice prodotto. 12728142 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 12728142
Marca: Macherey-Nagel™ 721885.40
Solo null disponibili
Specifica
Carico di carbonio 10%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 100Å
Capacità della colonna ∽ 1 Meq/g
Tipo HPLC CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEOSIL™ SB
Compatibilità fase mobile Diammonium phosphate
Solventi Diammonium phosphate
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Quaternary ammonium
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Idrofobicità Yes
Tipo di funzionalità/interazione Ion Exchange
Tipo USP L14