Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSnap cfDNA kit for cell-free DNA from plasma
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
Dimensione della confezione:
10 reazioni
50 reazioni
Descrizione
The NucleoVac 24 Vacuum Manifold allows the processing of silica columns for nucleic acid purification by vacuum.
- Snap-off column design for quick processing of large sample volumes
- Compatible with the NucleoVac 24 vacuum manifold (sold separately, MPN 740299
- No need for carrier-RNA
- Process: DNA precipitation—filtration—washing—elution
- Optimized protocol for use with EDTA or Cell-Free DNA BCT™ (Streck) blood draw tubes
- Highly efficient recovery of cell-free DNA from Liquid Biopsies
- No alcohol precipitation necessary
- Typical downstream applications: NGS, qPCR, ddPCR
Specifica
Specifica
| Formato | Snap-off Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo di campione | Plasma, Urine |
| Volume di eluizione | Elution volume: 20 - 100 μL |
| Tipo di prodotto finale | Cell-free DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacuum (e.g. NucleoVac 24 Vacuum Manifold and vacuum pump) |
| Da utilizzare con (applicazione) | DNA isolation from blood plasma |
| Include | NucleoSnap DNA Plasma Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K |
| N. di reazioni | 50 |
| Purezza | Fragment size: ≥ 50 bp |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NucleoSnap DNA Plasma
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxidesolution/proteinaseK, liquid (origin: tritirachium album)/guanidine hydrochlori