Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSnap cfDNA kit for cell-free DNA from plasma
Codice prodotto. p-7159585
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
Dimensione della confezione:
10 reazioni
50 reazioni
Codice prodotto. 15628455
Marca: Macherey-Nagel™ 740300.10
Isolation of cell-free DNA from up to 10 mL blood plasma, utilizing a new column design for high-speed vacuum processing (e.g. with the NucleoVac 24 Vacuum Manifold). Easy-to-use snap-off columns produce ready-to-use, transfection- and molecular-grade DNA with no alcohol precipitation necessary.
The NucleoVac 24 Vacuum Manifold allows the processing of silica columns for nucleic acid purification by vacuum.
  • Snap-off column design for quick processing of large sample volumes
  • Compatible with the NucleoVac 24 vacuum manifold (sold separately, MPN 740299
  • No need for carrier-RNA
  • Process: DNA precipitation—filtration—washing—elution
  • Optimized protocol for use with EDTA or Cell-Free DNA BCT™ (Streck) blood draw tubes
  • Highly efficient recovery of cell-free DNA from Liquid Biopsies
  • No alcohol precipitation necessary
  • Typical downstream applications: NGS, qPCR, ddPCR
Specifica
Formato Snap-off Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo di campione Plasma, Urine
Volume di eluizione Elution volume: 20 - 100 μL
Tipo di prodotto finale Cell-free DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum (e.g. NucleoVac 24 Vacuum Manifold and vacuum pump)
Da utilizzare con (applicazione) DNA isolation from blood plasma
Include NucleoSnap DNA Plasma Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K
N. di reazioni 10
Purezza Fragment size: ≥ 50 bp
Volume del campione 1 - 5 mL
Durata del test 45 min/6 preps
Resa Depends on sample source, storage, and quality
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSnap DNA Plasma
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxidesolution/proteinaseK, liquid (origin: tritirachium album)/guanidine hydrochlori