Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up, 96-well kit for PCR clean up
Codice prodotto. 12765204
Click to view available options
N. di reazioni:
192 Preps
2304 Preps
384 Preps
96 Preps
Dimensione della confezione:
192 reazioni
2304 reazioni
384 reazioni
96 reazioni
Codice prodotto. 12765204
Marca: Macherey-Nagel™ 740658.2
NucleoSpin™ 96 Gel and PCR Clean-Up Kit provides time saving medium to high throughput PCR clean up.
The NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up kit allows direct clean-up of PCR reaction mixtures. Within the procedure the addition of chaotropic salt (Buffer NT) allows a reversible adsorption of the PCR products to the silica membrane of the NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up Binding Plates. High purity of the PCR-products is achieved by complete removal of primers, primer-dimers, salts, nucleotides, and proteins (e.g., polymerases, BSA) in subsequent washing steps using Buffer NT3. Highly pure PCR products are finally eluted with Elution Buffer NE (5 mM Tris/HCl, pH 8.5) or water (pH 8.5), and can be used directly for further applications.
  • Silica membrane technology
  • Processing: manual/automated, vacuum/centrifugation
  • Sample material: < 10 0μL PCR reaction mixture
  • Elution volume: 75 to 150 μL
  • Binding capacity: 15 μg
  • Preparation time: 45 min./plate
  • Fragment size: 65 bp to 10 kb
Specifica
Content And Storage 18°C to 25°C
Formato 96-well Plate
Da utilizzare con (applicazione) PCR clean up
N. di reazioni 192 Preps
Volume del campione <100 μL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate