Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid, 96-well kit for plasmid DNA
Click to view available options
N. di reazioni:
24 x 96 Preps
4 x 96 preps
Dimensione della confezione:
2304 reazioni
pezzi 4
Descrizione
NucleoSpin™ 96 Pasmid kits enable the high-throughput isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E. coli. The proven 96-well plate format allows for easy automation on common liquid handling instruments or for manual processing. Up to 96 samples can be processed simultaneously, typically within less than 45 minutes. Uses include isolation of high-copy plasmids, purification of cosmids and reliable downstream applications, such as cloning, sequencing, PCR, transformation, and restriction analysis.
- Time-saving parallel isolation of plasmid DNA
- Processing of up to 5mL bacterial culture
- 96-Well filter plate for convenient filtration of bacterial lysates
- Suitable for manual or automated processing under vacuum or by centrifugation
- Innovative MN Wash Plate minimizes risk of cross-contamination
- A260/A280: 1.70–1.85; Binding capacity: 20μg
Specifica
Specifica
| Formato | 96-well Plate |
| Tipo di campione | E. coli Culture |
| Volume di eluizione | Elution volume: 75–150μL |
| Tipo di prodotto finale | Sequencing grade plasmid DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Liquid handling instruments |
| Da utilizzare con (applicazione) | Manual and automated processing under vacuum or by centrifugation |
| Include | NucleoSpin Plasmid Filter Plate (4), NucleoSpin Plasmid Binding Plate (4), MN Wash Plate (4), Culture plate with Gas-permeable Foil (4), Elution Plate with Self-adhering Foil (4), RNase A (60mg), Resuspension Buffer A1 (150mL), Lysis Buffer A2 (150mL), Neutralization Buffer A3 (200mL), Wash Buffer AW (400mL), Wash Buffer A4 (Concentrate) (200mL), Elution Buffer AE (125mL) |
| N. di reazioni | 4 x 96 preps |
| Product Type | NucleoSpin™ 96 Plasmid Kit |
| Quantità | 1 Kit |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2