Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid, 96-well kit for plasmid DNA
Codice prodotto. 12857321
Click to view available options
N. di reazioni:
24 x 96 Preps
4 x 96 preps
Dimensione della confezione:
2304 reazioni
pezzi 4
Codice prodotto. 12857321
Marca: Macherey-Nagel™ 740625.24
Designed for manual or automated large-scale purification of high-copy plasmid DNA from E.coli in the 96-well plate format. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Pasmid Kit is an ultra-fast and easy-to-use kit that supplies all core and accessory plates, buffers and RNase A for the highest convenience.
NucleoSpin™ 96 Pasmid kits enable the high-throughput isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E. coli. The proven 96-well plate format allows for easy automation on common liquid handling instruments or for manual processing. Up to 96 samples can be processed simultaneously, typically within less than 45 minutes. Uses include isolation of high-copy plasmids, purification of cosmids and reliable downstream applications, such as cloning, sequencing, PCR, transformation, and restriction analysis.
  • Time-saving parallel isolation of plasmid DNA
  • Processing of up to 5mL bacterial culture
  • 96-Well filter plate for convenient filtration of bacterial lysates
  • Suitable for manual or automated processing under vacuum or by centrifugation
  • Innovative MN Wash Plate minimizes risk of cross-contamination
  • A260/A280: 1.70–1.85; Binding capacity: 20μg
Specifica
Formato 96-well Plate
Tipo di campione E. coli Culture
Volume di eluizione Elution volume: 75–150μL
Tipo di prodotto finale Sequencing grade plasmid DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Liquid handling instruments
Da utilizzare con (applicazione) Manual and automated processing under vacuum or by centrifugation
Include NucleoSpin Plasmid Filter Plate (24), NucleoSpin Plasmid Binding Plate (24), MN Wash Plate (24), Culture plate with Gas-permeable Foil (24), Elution Plate with Self-adhering Foil (24), RNase A (6x60mg), Resuspension Buffer A1 (6x150mL), Lysis Buffer A2 (6x150mL), Neutralization Buffer A3 (6x200mL), Wash Buffer AW (6x400mL), Wash Buffer A4 Concentrate (6x200mL), Elution Buffer AE (6x125mL)
N. di reazioni 24 x 96 Preps
Product Type NucleoSpin™ 96 Plasmid Kit
Quantità 1 Kit
Volume del campione 1–5mL
Durata del test Preparation time: 45 min. / plate
Resa 4–6μg plasmid per 1mL E. coli culture
Maximum plasmid size: <15 kbp
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2