Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood, Mini kit for DNA from blood
Click to view available options
N. di reazioni:
250
Dimensione della confezione:
250 reazioni
Descrizione
Features:
- For rapid purification of high-quality DNA from blood
- Ready-to-use DNA in less than 30 min
- Complete removal of PCR inhibitors
- Suitable for whole blood, treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
- Consistently high DNA yields
- Suitable for isolation of viral DNA
Applications:
- Genomic, bacterial, viral DNA isolation
- DNA from whole blood (human or animal blood, fresh or frozen)
- DNA from whole blood treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
- DNA from serum, plasma, buffy coat, platelets, body fluids (e.g. amniotic fluid)
- DNA from cultured cells
- DNA suitable for (PCR, Southern blotting, enzymatic reactions, etc.)
Specifica
Specifica
| Metodo di rilevamento | Silica-membrane Technology |
| Formato | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PCR, Southern Blotting, Enzymatic Reactions |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Genomic, Bacterial, Viral DNA Isolation |
| Include | 2mL Collection Tubes, Buffers, Proteinase K |
| N. di reazioni | 250 |
| Product Type | NucleoSpin™ Blood Column |
| Quantità | 1 Each |
| Durata del test | 30min. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine hydrochloride / 2-propanol