missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Forensic, Mini kit for DNA from forensic traces

Codice prodotto. 15777307
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250 Preps
50 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15777307

Marca: Macherey-Nagel™ 740840.10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Spin technology based isolation of genomic DNA from forensic samples (e.g., casework samples, contact traces). Complete kits (spin columns, buffers, collection tubes, liquid proteinase K, reducing agent TCEP) available in several quantities.

NucleoSpin™ DNA Forensic Kits

  • Excellent genomic DNA purity from all casework samples
  • Procedure is based on reversible adsorption of nucleic acids to the silica membrane
  • Sample sources include buccal swabs or small tissue/cell samples (dried blood spots, trace and touch-samples or cigarette filters)
  • Uniform buffer system for single sample analysis and for high throughput analysis
  • Ethylene oxide-treated plastic materials
  • Conformity to ISO 18385 for doubtless DNA profiling
  • Applications: STR analysis, qPCR, any kind of enzymatic reaction

Specifica

Concentrazione 10 to 30 ng/μL
Content And Storage Room temperature (18-25 °C)
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo di campione Casework Samples, Contact Traces (e.g., Dried Blood Spots, Cigarette Filters, Swabs)
Efficienza Binding capacity: 7 μg
Volume di eluizione Elution volume: 50-100 μL
Tipo di prodotto finale Genomic DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex mixer
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of DNA from forensic samples
Include NucleoSpin DNA Forensic columns, buffers, collection tubes (2 mL), liquid proteinase K, reducing agent TCEP
N. di reazioni 10 Preps
Resa 1-3 μg (from buccal swabs)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin DNA Forensic (10)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato