missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Forensic, Mini kit for DNA from forensic traces
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250 Preps
50 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Descrizione
NucleoSpin™ DNA Forensic Kits
- Excellent genomic DNA purity from all casework samples
- Procedure is based on reversible adsorption of nucleic acids to the silica membrane
- Sample sources include buccal swabs or small tissue/cell samples (dried blood spots, trace and touch-samples or cigarette filters)
- Uniform buffer system for single sample analysis and for high throughput analysis
- Ethylene oxide-treated plastic materials
- Conformity to ISO 18385 for doubtless DNA profiling
- Applications: STR analysis, qPCR, any kind of enzymatic reaction
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 10 to 30 ng/μL |
| Content And Storage | Room temperature (18-25 °C) |
| Formato | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo di campione | Casework Samples, Contact Traces (e.g., Dried Blood Spots, Cigarette Filters, Swabs) |
| Efficienza | Binding capacity: 7 μg |
| Volume di eluizione | Elution volume: 50-100 μL |
| Tipo di prodotto finale | Genomic DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vortex mixer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of DNA from forensic samples |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NucleoSpin DNA Forensic (50)
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto