Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up, Maxi kit for gel extraction and PCR clean up
Click to view available options
N. di reazioni:
20
Dimensione della confezione:
20 reazioni
Descrizione
- Two applications in one kit – one buffer with optimal performance for both applications
- High recoveries for fragments down to 50 bp
- Binding buffer with pH indicator
- Separate buffers for single stranded DNA or SDS containing samples available
- Suitable for all gel buffer systems (e.g., TAE, TBE)
- Ensures complete removal of contaminations such as: nucleoties, primers, enzymes, mineral oil, PCR additives, detergents, and dyes
- Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, restriction analysis
Specifica
Specifica
| Formato | Maxi Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo di campione | Agarose Gel, PCR Reaction Mixture |
| Efficienza | 70-95% recovery |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR Clean-up and Gel extraction |
| N. di reazioni | 20 |
| Purezza | A260/A280: 1.75–1.85 |
| Volume del campione | <10 mL PCR reaction mixture, <10 g agarose gel |
| Size | 50 bp - 20 kbp (Fragment size) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
For Research Use Only