Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up, Midi kit for gel extraction and PCR clean up
Click to view available options
:
20 Preps
Descrizione
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Midi
- Two applications in one kit – one buffer with optimal performance for both applications
- High recoveries for fragments down to 50 bp
- Binding buffer with pH indicator
- Separate buffers for single stranded DNA or SDS containing samples available
- Suitable for all gel buffer systems (e.g., TAE, TBE)
- Ensures complete removal of contaminations such as: nucleoties, primers, enzymes, mineral oil, PCR additives, detergents, and dyes
- Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, restriction analysis
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Room temperature (18-25 °C) |
| Formato | Midi Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo di campione | Agarose and Polyacrylamide Gels, PCR Reaction Mixture |
| Efficienza | Binding capacity: 75 μg |
| Volume di eluizione | Elution volume: 200 - 400 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR clean-up and gel extraction |
| Include | NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Midi Columns, buffers |
| N. di reazioni | 20 Preps |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Midi(20)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanate