Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Codice prodotto. 17192796
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
250
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17192796
Marca: Macherey-Nagel™ 740611.10
Concentrated clean up with small elution volumes from PCR reaction mixtures and agarose gels
  • Rapid concentration and clean up of PCR products
  • 2 in 1 kit for reaction mixtures and gel extraction
  • XS column design enables elution of highly concentrated DNA
Specifica
Capacità 5 μg
Tipo di colonna XS Spin Column
Content And Storage Non hazardous, 18°C to 25°C
Metodo di rilevamento Silica Membrane Technology
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo di campione Agarose Gel, PCR Reaction Mixture
Volume di eluizione 6 to 12 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifugation, Vacuum, Vortex Mixer
Compatibilità gel Agarose gel
Da utilizzare con (applicazione) PCR Clean-up and Gel Extraction, Sample Concentration
Compatibilità ad alta produttività No
Include NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS Columns, Collection Tubes, buffers
Indicatore pH-Indicator included
Tasti funzione Gel extraction and PCR clean-up
N. di reazioni 10
Nucleic Acid Type DNA
Product Type Nucleic Acid Purification Kit
Purezza A260/A280: 1.8-1.9
Volume del campione <200 μL PCR reaction mixture, <200 mg agarose gel
Shipping Condition Room Temperature
Size 50 bp-20 kbp
Bersaglio DNA Fragments
Durata del test 15 min / 6 preps
Resa Recovery 70-95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (10)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanate
Solo per ricerca