Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS Columns for gel extraction and PCR clean up
Click to view available options
:
MN Gel and PCR Clean-up XS Colums; Number of columns: 50
Descrizione
- Rapid concentration and clean up of PCR products
- 2 in 1 column for reaction mixtures and gel extraction
- XS column design enables elution of highly concentrated DNA
Specifica
Specifica
| Capacità | 5 μg |
| Tipo di colonna | XS Spin Column |
| Content And Storage | Non hazardous, 18°C to 25°C |
| Formato | Spin Column - XS Design |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Volume di eluizione | 6 to 12 μL |
| Tipo di prodotto finale | DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifugation, Vacuum |
| Compatibilità gel | Agarose gel |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR Clean-up and Gel Extraction, Sample Concentration |
| Vedi altri risultati |
Solo per ricerca