Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade, Mini kit for ultrapure plasmid DNA
Click to view available options
N. di campioni:
50
250
Dimensione della confezione:
250 reazioni
50 reazioni
Descrizione
Endotoxins are co-purified during typical plasmid preparations from bacterial lysates. Since they interfere with eukaryotic cell survival, endotoxin reduction is essential prior to cell transfection. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kits are designed to reduce endotoxins from bacterial lysates.
- Purifies high-copy plasmids for transfection
- Novel technology to diminish endotoxin content (< 50 EU/μg DNA) for successful transfection
- Rapid purification from E. coli via manual, vacuum or centrifugation processing
- Ultra-fast procedure using mini spin columns simplifies the work-flow
- Downstream applications: transfection of common cell lines (lipofection, electroporation)
- Also suitable for standard molecular biology application, such as cloning and sequencing
Specifica
Specifica
| Endotossine batteriche | <50 EU/ng DNA |
| Content And Storage | Room temperature (18 - 25 °C) |
| Formato | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology |
| Tipo di campione | Bacterial Culture (E. coli, High-copy Plasmids) |
| Efficienza | Binding capacity: 35 μg |
| Volume di eluizione | Elution Volume: 30 - 50 μL |
| Tipo di prodotto finale | Transfection-grade plasmid DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge, Vacuum manifold (e.g. NucleoVac 96) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rapid purification of plasmids for transfection |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/trie