Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood, Mini kit for RNA from blood
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
Dimensione della confezione:
10 reazioni
120mL
Descrizione
Features
- Direct total blood lysis – very simple and convenient procedure (patent pending)
- No selective erythrocyte lysis at 4 °C – complete processing at room temperature
- Superior RNA yield and quality from up to 400 μL whole blood
- Efficient on-column DNA removal for an increased sensitivity in downstream applications Compatible with common blood collection tubes and anticoagulants
- (e.g., EDTA, citrate, and heparin)
- Isolation of RNA from fresh or frozen whole blood from common blood collection tubes
- (EDTA, citrate, heparin)
- Typical downstream applications: qRT-PCR, next generation sequencing, blotting, array technology
Specifica
Specifica
| Formato | Mini Spin Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of RNA from fresh or frozen whole blood from common blood collection tubes |
| Include | NucleoSpin™ RNA Blood Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, RNase-free rDNase, Liquid Proteinase K |
| N. di reazioni | 50 |
| Product Type | NucleoSpin RNA Blood |
| RNasi | Yes |
| Dimensione campione | <400 μL |
| Durata del test | 55 min./6 Reaction |
| Resa | 1 to 8μg |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted< 20 %) /guanidinehydrochloride,ethanol/