Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood, Mini kit for RNA from blood
Codice prodotto. p-8013754
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
Dimensione della confezione:
10 reazioni
120mL
Codice prodotto. 12825693
Marca: Macherey-Nagel™ 740200.10
Isolate RNA with a simple and convenient spin column format. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood is optimized for isolation of RNA from fresh or frozen whole blood (human or animal).
Features
  • Direct total blood lysis – very simple and convenient procedure (patent pending)
  • No selective erythrocyte lysis at 4 °C – complete processing at room temperature
  • Superior RNA yield and quality from up to 400 μL whole blood
  • Efficient on-column DNA removal for an increased sensitivity in downstream applications Compatible with common blood collection tubes and anticoagulants
  • (e.g., EDTA, citrate, and heparin)
Applications
  • Isolation of RNA from fresh or frozen whole blood from common blood collection tubes
  • (EDTA, citrate, heparin)
  • Typical downstream applications: qRT-PCR, next generation sequencing, blotting, array technology
Specifica
Formato Mini Spin Column
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of RNA from fresh or frozen whole blood from common blood collection tubes
Include NucleoSpin™ RNA Blood Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, RNase-free rDNase, Liquid Proteinase K
N. di reazioni 10
Product Type NucleoSpin RNA Blood
RNasi Yes
Dimensione campione <400 μL
Durata del test 55 min./6 Reaction
Resa 1 to 8μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted< 20 %) /guanidinehydrochloride,ethanol/