Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Clean-up Maxi kit for RNA clean up and concentration
Codice prodotto. 15880958
Click to view available options
:
20 Preps
Codice prodotto. 15880958
Marca: Macherey-Nagel™ 740910.20
Highly efficient clean up and concentration of RNA samples
  • Designed to clean up RNA from either crude preparations or enzyme reactions
  • Designed for very large samples – up to 35 mg crude RNA
  • Complete removal of RT-PCR inhibitors
  • Time saving procedure without DNase digestion
Specifica
Content And Storage Room temperature (18-25 °C)
Formato Maxi Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane
Volume di eluizione 3 - 5 mL
Tipo di campione Crude RNA
Efficienza Binding capacity: 35 mg
Tipo di prodotto finale Ultra-pure RNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex Mixer, Centrifuge for 50 mL Tubes
Da utilizzare con (applicazione) Clean-up of large amounts of RNA
Include NucleoSpin RNA Clean-up Maxi Columns, Collection Tubes, buffers
N. di campioni 20
Purezza A260/A280: 1.9 - 2.1
Dimensione campione <35 mg crude RNA
Durata del test 30 min/6 preps
Resa 85 - 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Clean-up Maxi (20)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanide, ethanol