Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Clean-up XS, Micro kit for RNA clean up and concentration
Click to view available options
N. di reazioni:
50
250
Dimensione della confezione:
250 reazioni
50 reazioni
Specifica
Specifica
| Metodo di rilevamento | One-phase extraction |
| Isolation Technology | One-phase Extraction |
| Tipo di prodotto finale | NucleoSpin™ RNA Clean-up XS Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | For RNA isolation from cultured cells, animal tissue, plant tissue, microorganisms |
| Include | Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers |
| N. di reazioni | 50 |
| Product Type | NucleoSpin™ RNA Clean-up XS Column |
| Quantità | 1 Each |
| Dimensione campione | <300 μL solution containing <90 μg RNA |
| Forma | Reagent |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate