Learn More
Macherey-Nagel™ Mini kit di Nucleospin™ per la purificazione dell'RNA
Click to view available options
N. di reazioni:
50
240
250
Formato:
Colonne di microcentrifugazione
Mini Spin Column
QIAcube
Dimensione della confezione:
250 reazioni
50 reazioni
Pezzo
Descrizione
Features
- DNase included for on-column DNA digestion– easy and efficient removal of contaminating DNA
- NucleoSpin™ Filters (shredders) – efficient sample homogenization and reduction of viscosity
- Up to 70 μg ready-to-use RNA
- Parallel purification of genomic DNA by using the NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
- RNA isolation from cultured cells, tissue (standard protocol)
- RNA from < 109 bacterial cells (Gram-negative, Gram-positive) or < 108 yeast cells
- RNA from ≤ 100 μL biological fluids
- RNA clean-up from reaction mixtures
- RNA from samples stored in RNAlater™
- RNA from saliva samples collected with Oragene™ RNA (Genotek)
- Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Specifica
| Contenuto batterico | 70 μg |
| Metodo di rilevamento | Silica-membrane |
| Formato | QIAcube |
| Isolation Technology | Silica Membrane |
| DNasi | Yes |
| Tipo di prodotto finale | NucleoSpin™ RNA Kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | RNA isolation from cultured cells, tissue |
| N. di reazioni | 240 |
| N. di campioni | 4 |
| Product Type | NucleoSpin™ RNA Kit |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol