Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, Micro kit for RNA purification with DNA removal column
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250 Preps
50 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Descrizione
NucleoSpin™ RNA Plus XS
- Developed for extra small samples down to single cell analysis
- Efficient and quick RNA isolation from cells and tissues
- Two-column system includes gDNA removal columns and RNA binding columns
- NucleoSpin™ gDNA Removal Columns – no time consuming rDNase digestion
- Convenient handling – lysate clearing and gDNA removal on one column in one step
- New efficient lysis buffer – no b-mercaptoethanol or TCEP necessary
- Variety of sample materials – cultured cells, animal tissue, plant tissue, microorganisms
- Downstream applications include real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow/Blue ring |
| Content And Storage | Room temperature (18-25 °C) |
| Formato | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane |
| Volume di eluizione | 5 - 30 μL |
| Tipo di campione | Cultured Cells, Human or Animal Tissue |
| Efficienza | Binding capacity: 110 μg |
| Tipo di prodotto finale | RNA (with typical RIN > 8) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of RNA |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NucleoSpin RNA Plus XS
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)