Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein, Mini kit for RNA and Protein Purification
Codice prodotto. 12728592
Click to view available options
Sufficiente per:
10rxns
250rxns
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
Codice prodotto. 12728592
Marca: Macherey-Nagel™ 740933.250
Isolate RNA and protein from undivided samples. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein Column Set solves the problem of extracting both protein and RNA from the same sample in parallel.
Features
  • Parallel isolation of RNA and protein from undivided samples
  • No splitting of samples required – reliable interpretation of RNA and protein extracted from the same sample (direct correlation)
  • High RNA yield and integrity
  • High protein yield independent of protein size, localization, modification, etc.
  • Easy protein quantification using the MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay
  • Complete mini kit with NucleoSpin™ Filters (shredders) and recombinant DNase for
  • DNA-free RNA of high quality
Applications
  • Rapid purification of total RNA and protein from cultured cells and tissue
  • Gene expression profiling, siRNA experiments, analysis of transgenic organisms, drug screening
  • Broad spectrum of starting material tested and proteins already detected
Specifica
Product Type NucleoSpin™ RNA/Protein Column Set
Quantità 1 Set
Include 2mL Collection Tubes, 1.5mL Collection Tubes, NucleoSpin™ Filters, Buffers, RNase-free and rDNase
Sufficiente per 250rxns
Tipo di colonna Column Accesory
Da utilizzare con (applicazione) For Rapid Purification of Total RNA and Protein from Cultured Cells and Tissue
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph