Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, Mini kit for viral RNA/DNA from cell-free fluids
Codice prodotto. p-7159626
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
450mL
Codice prodotto. 12771021
Marca: Macherey-Nagel™ 740956.10
Complete kit with silica membrane mini spin columns for reliable purification of viral RNA from cell-free biological fluids (e.g., serum and plasma).
NucleoSpin™ RNA Virus
  • Reliable and reproducible isolation of viral RNA free of impurities
  • Safe and well-established procedure
  • Proven for a large variety of viruses including influenza viruses, HCV, HIV, Bird Flu Virus, Blue Tongue Virus
  • Carrier RNA included for highest sensitivity in downstream applications
  • Fast and convenient protocol – viral RNA and DNA* within only 30 min
  • Support protocol for parallel isolation of viral RNA and DNA (with Proteinase K, not included in Kit)
  • Viral RNA from 150 μL serum, plasma, cell-free biological fluids
  • Typical downstream applications: RT-PCR, enzymatic reactions
Specifica
Colore Blue band
Content And Storage Room temperature (18 - 25 °C)
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane
Volume di eluizione 50 μL
Tipo di campione Cell-free Biological Fluids, Plasma, Serum
Efficienza Binding capacity: 40 μg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of viral RNA
Include NucleoSpin RNA Virus Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, Carrier RNA
N. di reazioni 10 Preps
Dimensione campione <150 μL
Durata del test 30 min/4-6 preps
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Virus
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidine hydrochloride, ethanol