Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, Micro kit for RNA purification
Codice prodotto. p-8013760
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
250
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Codice prodotto. 12703580
Marca: Macherey-Nagel™ 740902.10
Purify high quality RNA quickly and easily. NucleoSpin™ RNA XS Columns enable purification of highly concentrated RNA from the smallest samples.
Features
  • Isolation of RNA from small sample quantities like biopsy material or single cells
  • Excellent RNA recovery and integrity
  • Concentrated RNA for sensitive downstream applications by elution in as little as 5 μL
  • rDNase included for on-column DNA removal
  • NucleoSpin™ Filters (shredders) – efficient homogenization and reduction of viscosity
  • High quality RNA, ready to use for RT-PCR and other applications
  • Reducing agent TCEP – no ß-mercaptoethanol necessary
Applications
  • RNA isolation from cultured cells
  • RNA isolation from tissue
  • RNA isolation from cryosections
  • RNA isolation from laser captured cells
  • RNA isolation from small amounts of plant material
  • RNA isolation from samples stored in RNAlater™
  • Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology,
  • RNase protection assays
Specifica
Formato Mini Spin Column
Tipo di prodotto finale NucleoSpin™ RNA XS Column
Da utilizzare con (applicazione) For RNA isolation from cultured cells, tissue, cryosections and laser captured cells
Include Collection tubes, NucleoSpin™ filters, collection tubes (2mL), Collection tubes (1.5mL), buffers, RNase-free rDNase, carrier RNA, reducing agent TCEP
N. di reazioni 10
Product Type NucleoSpin™ RNA XS Column
Quantità 1 Each
Resa 0.1 to 1.5 ng (102 HeLa cells), 10 to 15 ng (103 HeLa cells), 100 to 150 ng (104 HeLa cells), 1000 to 1500 ng (105 HeLa cells)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr