Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil
Codice prodotto. p-8013762
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250
50 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Codice prodotto. 12979884
Marca: Macherey-Nagel™ 740780.10
Isolate DNA from soil. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ enables soil Isolation of total DNA from diverse soil types
Features
  • Two alternative lysis buffers and a special additive (Enhancer SX) for optimal processing of various soil samples – high yield and high purity
  • NucleoSpin™ Bead Tubes with ceramic beads for most efficient cell disruption of Gram-positive and Gram-negative bacteria, archaea, yeast, fungi, and algae in soil, sludge,or sediment
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column to eliminate all PCR inhibitors, such as humic substances – DNA is ready-to-use for PCR without dilution
Applications
  • Total DNA from microorganisms in soil and sediment
  • Quantify and detect microorganisms from environmental samples
  • Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology
Specifica
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Da utilizzare con (applicazione) For Total DNA From Microorganisms in Soil and Sediment
N. di reazioni 10 Preps
Volume del campione <500 mg
Durata del test 90min.
Resa 2 to 10μg
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol