Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
250
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Descrizione
- Versatile kit for the isolation of genomic DNA from a wide range of different starting materials (cells, tissue, forensic and clinical samples)
- 16 support protocols available in the user manual for highest flexibility
- Highly sensitive membrane for reliable purification of even trace amounts of DNA
- Rapid and easy protocol (20 min./prep excl. lysis)
Specifica
Specifica
| Tipo di cellula | Animal & Human tissue, cells |
| Capacità | 60 μg |
| Tipo di colonna | Mini spin column |
| Content And Storage | Harzadous, 18°C to 25°C |
| Descrizione | Kit for purification of DNA from a broad range of samples |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo di campione | Animal and Human Tissue, Cells |
| Volume di eluizione | 60 to 100 μL |
| Tipo di prodotto finale | DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifugation, Vacuum |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo per ricerca