Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Codice prodotto. p-8013763
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
250
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Codice prodotto. 11902512
Marca: Macherey-Nagel™ 740952.10
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples
  • Versatile kit for the isolation of genomic DNA from a wide range of different starting materials (cells, tissue, forensic and clinical samples)
  • 16 support protocols available in the user manual for highest flexibility
  • Highly sensitive membrane for reliable purification of even trace amounts of DNA
  • Rapid and easy protocol (20 min./prep excl. lysis)
Specifica
Tipo di cellula Animal & Human tissue, cells
Capacità 60 μg
Tipo di colonna Mini spin column
Content And Storage Harzadous, 18°C to 25°C
Descrizione Kit for purification of DNA from a broad range of samples
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo di campione Animal and Human Tissue, Cells
Volume di eluizione 60 to 100 μL
Tipo di prodotto finale DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifugation, Vacuum
Da utilizzare con (applicazione) Genotyping, Multiplex PCR, Next Generation Sequencing
Include NucleoSpin Tissue Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K
Tasti funzione DNA purification
N. di reazioni 10
Nucleic Acid Type DNA
Product Type DNA purification kit
Quantità 1 Each
Purezza A260/A280 1.7 - 1.9
Volume del campione <25 mg human/animal tissue, 102-107 cultured cells
Shipping Condition Room Temperature
Size 200 bp to 50 kbp
Sorgente Animal & Human tissue, cells
Bersaglio DNA
Tecnica Silica-membrane technology
Durata del test 20 min/prep (excl. lysis)
Resa 20 to 35 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo per ricerca