Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Columns, Mini columns for DNA from cells and tissue
Codice prodotto. 15850968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 columns
50 columns
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15850968 250 columns pezzi 250
15860968 50 columns pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15850968 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740952.250S
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples.
NucleoSpin™ Tissue Columns
  • Separate Columns with high DNA recovery and purity
  • Reliable DNA purification for reproducible results
Specifica
Tipo di cellula Animal & Human tissue, cells
Capacità 60 μg
Tipo di colonna Mini spin column
Content And Storage 18°C to 25°C
Descrizione Columns for purification of DNA from a broad range of samples
Metodo di rilevamento Silica-membrane Technology
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo di campione Animal and Human Tissue, Cells
Volume di eluizione 60 to 100 μL
Tipo di prodotto finale DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifugation, Vacuum
Da utilizzare con (applicazione) Genotyping, Multiplex PCR, Next Generation Sequencing
Include NucleoSpin Tissue Columns
Tasti funzione DNA purification
N. di reazioni 250
Nucleic Acid Type DNA
Product Type DNA purification columns
Quantità 250 columns
Purezza A260/A280 1.7 - 1.9
Volume del campione <25 mg human/animal tissue, 102-107 cultured cells
Shipping Condition Room Temperature
Size 200 bp to 50 kbp
Sorgente Animal & Human tissue, cells
Bersaglio DNA
Tecnica Silica-membrane technology
Durata del test 20 min/prep (excl. lysis)
Resa 20 to 35 μg
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin Tissue
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo per ricerca