Learn More
Cytiva Nuclepore™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes
Codice prodotto. 11372885
Click to view available options
Dimensione del poro:
2.0 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11372885
Marca: Cytiva 110611
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In pellicola di policarbonato Track-Etched di elevata qualità per la massima precisione nella dimensione dei pori. Le membrane idrofiliche Whatman™ in policarbonato offrono una combinazione di portata elevata, ottima resistenza chimica e termica ed elevata definizione dei pori che le rendono adatte per analisi di microscopia, citologia, parassitologia, oltre che per alcune analisi dell'aria e oceanografiche.
Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles.
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Policarbonato Nuclepore
Dimensione del poro 2.0 μm
Idrofobicità Idrofilo
Tipo di membrana Track Etched
Quantità Confezione da 100
Diametro (sistema metrico) 25 mm