Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes
Descrizione
Increase the effectiveness of centrifugation with Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes, which have been both RCF and tightness tested.
- Made in a variety of formats for greater flexibility
- Different bottom shapes to meet all needs
- Include polyethylene plug seal screw caps
- Fit most standard centrifuges
- Relative centrifugal force tested (RCF)
- CE marked
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Polistirene |
| N. per custodia | 480 |
| N. per confezione | 80 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma | Round |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Rotondo |
| Writing Area | No |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Vedi altri risultati |