Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Flat
Rotondo
Writing Area:
No
Sì
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Descrizione
Increase the effectiveness of centrifugation with Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes, which have been both RCF and tightness tested.
- Made in a variety of formats for greater flexibility
- Different bottom shapes to meet all needs
- Include polyethylene plug seal screw caps
- Fit most standard centrifuges
- Relative centrifugal force tested (RCF)
- CE marked
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE marked |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| N. per custodia | 480 |
| N. per confezione | 80 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma | Flat |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Forma del fondo | Flat |
| Writing Area | Yes |
| Vedi altri risultati |