Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10707431
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Flat
Rotondo
Writing Area:
No
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Codice prodotto. 10707431
Marca: Thermo Scientific™ 347880
Increase the effectiveness of centrifugation with these polystyrene centrifuge tubes, which have been both RCF and tightness tested.
Increase the effectiveness of centrifugation with Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes, which have been both RCF and tightness tested.
  • Made in a variety of formats for greater flexibility
  • Different bottom shapes to meet all needs
  • Include polyethylene plug seal screw caps
  • Fit most standard centrifuges
  • Relative centrifugal force tested (RCF)
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 11 mL
Materiale Polistirene
N. per custodia 480
N. per confezione 80
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Forma del fondo A cono
Writing Area
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3000 x g