Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 12601500
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Flat
Rotondo
Writing Area:
No
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Codice prodotto. 12601500
Marca: Thermo Scientific™ 362707
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Increase the effectiveness of centrifugation with these polystyrene centrifuge tubes, which have been both RCF and tightness tested.
Increase the effectiveness of centrifugation with Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes, which have been both RCF and tightness tested.
  • Made in a variety of formats for greater flexibility
  • Different bottom shapes to meet all needs
  • Include polyethylene plug seal screw caps
  • Fit most standard centrifuges
  • Relative centrifugal force tested (RCF)
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE marked
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polystyrene
N. per custodia 480
N. per confezione 80
Sterilità Sterile
Forma Flat
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Forma del fondo Flat
Writing Area Yes
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3000 x g